Tlačiť
Chlorid draselný 99+% for analysis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Potassiumchloride
196770010 196770050 196770250
ACRO196770010EA 92.93 EUR
ACRO196770010 ACRO196770050 ACRO196770250
Chlorid draselný 99+% for analysis
Chlorid draselný
Vzorec: KCl
Mw: 74.55
Teplota varu: 1420 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 770 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011360
Číslo CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric 99.0 to 100.5 % (on dried substance)
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C, 3 h)
Acidity/alkalinity complies
Bromide (Br) ≤1000 ppm
Iodide (I) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Aluminium (Al) ≤1 ppm
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Cadmium (Cd) ≤1 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤2 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤700 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm