Tlačiť
Chlorid cesný ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodávateľ: VWR Chemicals
22960.131EA 109.51 EUR
22960.131 22960.180
Chlorid cesný ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Chlorid cesný
Vzorec: CsCl
Teplota varu: 1303 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 646 °C
Hustota: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010955
Číslo CAS: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99.5 %
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Al (Aluminium) Max. 5 ppm
Cu (Copper) Max. 3 ppm
Fe (Iron) Max. 3 ppm
K (Potassium) Max. 20 ppm
Li (Lithium) Max. 2 ppm
Mg (Magnesium) Max. 5 ppm
Na (Sodium) Max. 20 ppm
Pb (Lead) Max. 1 ppm
Rb (Rubidium) Max. 200 ppm
Zn (Zinc) Max. 3 ppm