Tlačiť
Chlorid cesný, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02039.0050 1.02039.0250 1.02039.1000
1.02039.0050EA 361.01 EUR
1.02039.0050 1.02039.0250 1.02039.1000
Chlorid cesný, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Chlorid cesný
Vzorec: CsCl
Teplota varu: 1303 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 646 °C
Hustota: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010955
Číslo CAS: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 1860 g/L (20 °C)
Melting Point 646 °C
Molar Mass 168.36 g/mol
Bulk Density 1800 kg/m³
Boiling Point 1382 °C
Density 3.97 g/cm³ (20 °C)
pH 7 - 9 (50 g/L, H₂O, 20 °C)