Tlačiť
Chlorid cesný analytical reagent, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02038.0025 1.02038.0100
1.02038.0025EA 108.7 EUR
1.02038.0025 1.02038.0100
Chlorid cesný analytical reagent, Supelco®
Chlorid cesný
Vzorec: CsCl
Teplota varu: 1303 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 646 °C
Hustota: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010955
Číslo CAS: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 1860 g/l (20 °C)
Melting Point 646 °C
Molar Mass 168.36 g/mol
Bulk Density 1800 kg/m3
Boiling Point 1382 °C
Density 3.97 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C)