Tlačiť
Chlorid cesný, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Ampuled under argon
43720.09 43720.30 43720.18
43720.09EA 169.68 EUR
43720.09 43720.30 43720.18
Chlorid cesný, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Chlorid cesný
Purity: 99.99% CAS No.: 7647-17-8 Molecular Formula: CsCl Formula Weight: 168.36 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 3.99 Refractive Index: 1.6418 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 646° Boiling Point: 1303° Merck Reference: 14,2011 MDL No.: MFCD00010955
Vzorec: CsCl
Teplota varu: 1303 °C
Teplota tavenia: 646 °C
Hustota: 3,99
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010955
Číslo CAS: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 14,2011