Chlorid cesný, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
Ampuled under argon
Purity: 99.99%
CAS No.: 7647-17-8
Molecular Formula: CsCl
Formula Weight: 168.36
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 3.99
Refractive Index: 1.6418
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 646°
Boiling Point: 1303°
Merck Reference: 14,2011
MDL No.: MFCD00010955
Vzorec:
CsCl Teplota varu: 1303 °C Teplota tavenia: 646 °C Hustota: 3,99 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010955 Číslo CAS: 7647-17-8 EINECS: 231-600-2 Merck Index: 14,2011 |