Tlačiť
Chlorid cesný 99+%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
422850250 422851000 422855000
ACRO422850250EA 53.75 EUR
ACRO422850250 ACRO422851000 ACRO422855000
Chlorid cesný 99+%, pure
Chlorid cesný
Vzorec: CsCl
Teplota varu: 1290 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 646 °C
Hustota: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010955
Číslo CAS: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystals
Titration Argentometric ≥99.0 %
Rhodium (Rh) ≥24.0 %