Tlačiť
Chlorid cesný 99.999% (trace metals basis), extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
192810100 192810500 192812500
ACRO192810100EA 81.03 EUR
ACRO192810100 ACRO192810500 ACRO192812500
Chlorid cesný 99.999% (trace metals basis), extra pure
Chlorid cesný
Vzorec: CsCl
Teplota varu: 1290 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 646 °C
Hustota: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010955
Číslo CAS: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %