Tlačiť
Chlorid cesný 99+% p.a.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
189500010 189500500 189502500
ACRO189500010EA 2221.02 EUR
ACRO189500010 ACRO189500500 ACRO189502500
Chlorid cesný 99+% p.a.
Chlorid cesný
Vzorec: CsCl
Teplota varu: 1303 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 646 °C
Hustota: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010955
Číslo CAS: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder or crystals
Titration Argentometric ≥99.0 %
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Aluminium (Al) ≤5 ppm
Barium (Ba) ≤20 ppm
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Chromium (Cr) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Lithium (Li) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤5 ppm
Manganese (Mn) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Rubidium (Rb) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Strontium (Sr) ≤10 ppm
Silicon dioxide (SiO2) ≤20 ppm