Tlačiť
Hydrogenuhličitan sodný ≥98%, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
27780.291EA 23.99 EUR
27780.291 27780.360
Hydrogenuhličitan sodný ≥98%, TECHNICAL
Hydrogenuhličitan sodný
Vzorec: NaHCO₃
Teplota tavenia: 270 °C
Hustota: 2,159 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003528
Číslo CAS: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
Merck Index: 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 98 %