Tlačiť
Hydrogenuhličitan sodný 99.7-100.3% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
14707.36 14707.A3 14707.A9
14707.36EA 38.43 EUR
14707.36 14707.A3 14707.A9
Hydrogenuhličitan sodný 99.7-100.3% ACS
Hydrogenuhličitan sodný
Purity: 99.7-100.3% CAS No.: 144-55-8 Molecular Formula: NaHCO3 Formula Weight: 84.01 Physical Form: Granular Density: 2.159 Refractive Index: 1.500 Odour: Odourless pH: 8,1-8,4 Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol Beilstein Reference: 4153970 Merck Reference: 14,8583 MDL No.: MFCD00003528
As a source of CO2, in making sodium salts, baking powder, cleaning compounds
Vzorec: NaHCO₃
Teplota tavenia: 270 °C
Hustota: 2,159
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003528
Číslo CAS: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
Merck Index: 14,8583
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM