Tlačiť
Uhličitan sodný ≥98%, purified
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
27762.367EA 204.53 EUR
27762.367
Uhličitan sodný ≥98%, purified
Uhličitan sodný
Vzorec: Na₂CO₃
Mw: 105,99 g/mol
Teplota varu: 1600 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 854 °C
Hustota: 2,53 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003494
Číslo CAS: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
REACH: 01-2119485498-19
Merck Index: 14,08596
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/89/16640589.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (on anhydrous substance) Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm