Uhličitan sodný, anhydrous ≥99.5% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
11552.18
11552.36
11552.A3
11552.18EA
64.09
EUR
11552.18
11552.36
11552.A3
Uhličitan sodný, anhydrous ≥99.5% ACS
Uhličitan sodný
Purity: 99.5% min
CAS No.: 497-19-8
Molecular Formula: Na2CO3
Formula Weight: 105.99
Physical Form: Granular
Density: 2.53
Refractive Index: 1.535
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
pH: 11,5
Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol
Beilstein Reference: 4154566
Merck Reference: 14,8596
MDL No.: MFCD00003494
Vzorec:
Na₂CO₃ Mw: 105.99 Teplota varu: 1600 Teplota tavenia: 854 Hustota: 2.53 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003494 Číslo CAS: 497-19-8 EINECS: 207-838-8 REACH: 01-2119485498-19 Merck Index: 14,8596 |