Tlačiť
Uhličitan sodný, anhydrous ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
10861.06 10861.14 10861.22 10861.36
10861.06EA 97.07 EUR
10861.06 10861.14 10861.22 10861.36
Uhličitan sodný, anhydrous ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Uhličitan sodný
Purity: 99.997% CAS No.: 497-19-8 Molecular Formula: Na2CO3 Formula Weight: 105.99 Physical Form: Powder Density: 2.53 Refractive Index: 1.535 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless pH: 11,5 Beilstein Reference: 4154566 Merck Reference: 14,8596 MDL No.: MFCD00003494
Vzorec: Na₂CO₃
Teplota varu: 1600 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 854 °C
Hustota: 2,53
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003494
Číslo CAS: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
REACH: 01-2119485498-19
Merck Index: 14,8596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM