Tlačiť
Uhličitan lithný ≥99.998% (metals basis excluding Ca), Puratronic® (max. 0.002% Ca)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
10734.18 10734.30 10734.A1
10734.18EA 159.82 EUR
10734.18 10734.30 10734.A1
Uhličitan lithný ≥99.998% (metals basis excluding Ca), Puratronic® (max. 0.002% Ca)
Uhličitan lithný
Purity: 99.998% CAS No.: 554-13-2 Molecular Formula: Li2CO3 Formula Weight: 73.90 Physical Form: Powder Density: 2.11 Appearance: White Odour: Odourless pH: 10-11.5 Melting Point: 723° Boiling Point: 1310° dec. Merck Reference: 14,5527 MDL No.: MFCD00011084
Vzorec: Li₂CO₃
Mw: 73.89
Teplota varu: 1310 °C (rozkl.)
Teplota tavenia: 723 °C
Hustota: 2.11
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011084
Číslo CAS: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Merck Index: 14,5527