Tlačiť
Uhličitan lithný 99.999% (trace metals basis), extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
193360100 193361000
ACRO193360100EA 62.17 EUR
ACRO193360100 ACRO193361000
Uhličitan lithný 99.999% (trace metals basis), extra pure
Uhličitan lithný
Vzorec: Li₂CO₃
Teplota tavenia: 720 °C
Hustota: 2,11 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011084
Číslo CAS: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Merck Index: 13,05549
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %