Tlačiť
Uhličitan draselný, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO for analysis, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Potash
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04928.0500 1.04928.1000
1.04928.0500EA 100.54 EUR
1.04928.0500 1.04928.1000
Uhličitan draselný, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO for analysis, Supelco®
Uhličitan draselný
Vzorec: K₂CO₃
Mw: 138.21
Teplota tavenia: 891
Hustota: 2.42 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011382
Číslo CAS: 584-08-7
EINECS: 209-529-3
Merck Index: 13,07702
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d5900faa1ba52c3213eed8f6bb2d952bac1f30f&vid=6298361525e6af416556b5694c74a8a91faa437c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 1120 g/l (20 °C)
Melting Point 891 °C
Molar Mass 138.21 g/mol
Bulk Density 750 kg/m3
Density 2.43 g/cm3 (20 °C)
pH 11.5 - 12.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)