Tlačiť
Kyanid sodný, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06437.1000EA 73.07 EUR
1.06437.1000 1.06437.9050
Kyanid sodný, Supelco®
Kyanid sodný
Vzorec: CNNa
Mw: 49,01 g/mol
Teplota varu: 1496 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 563,9 °C
Hustota: 1,595 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003523
Číslo CAS: 143-33-9
EINECS: 205-599-4
OSN: 1689
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,08750