Kyanid sodný 98%, granule
Dodávateľ: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
L13278.0BEA
77.05
EUR
L13278.0B
L13278.18
L13278.30
Kyanid sodný 98%, granule
Kyanid sodný
Vzorec:
CNNa Mw: 49,01 g/mol Teplota varu: ∼1500 °C Teplota tavenia: 563 °C Hustota: 1,61 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003523 Číslo CAS: 143-33-9 EINECS: 205-599-4 OSN: 1689 ADR: 6.1,I Merck Index: 14,8605 |