Kyanid sodný ≥95% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 95% min
CAS No.: 143-33-9
Molecular Formula: NaCN
Formula Weight: 49.01
Physical Form: Granular
Density: 1.61
Melting Point: 563°
Boiling Point: ca 1500°
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 3587243
Merck Reference: 14,8605
UN No.: 1689
MDL No.: MFCD00003523
Vzorec:
CNNa Teplota varu: ∼1500 °C Teplota tavenia: 563 °C Hustota: 1,61 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003523 Číslo CAS: 143-33-9 EINECS: 205-599-4 OSN: 1689 ADR: 6.1,I Merck Index: 14,8605 |