Tlačiť
Kyanid sodný 95+% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Dodecanesulphonic acid sodium salt
424300050 424305000
ACRO424300050EA 34.93 EUR
ACRO424300050 ACRO424305000
Kyanid sodný 95+% ACS
Kyanid sodný
Vzorec: CNNa
Mw: 49.01
Teplota varu: 1496
Teplota tavenia: 562 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003523
Číslo CAS: 143-33-9
EINECS: 205-599-4
OSN: 1689
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,08679
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or flakes and/or chunks
Titration Argentometric ≥95.0 %
Chloride (Cl) ≤1500 ppm
Thiocyanate (SCN) ≤200 ppm
Phosphate (PO4) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Sulfur (S) ≤50 ppm
Iron, total (as Fe) ≤0.005 %