Kyanid sodný 98+%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
1-Dodecanesulphonic acid sodium salt
370310010
370310050
370310025
ACRO370310010EA
159.65
EUR
ACRO370310010
ACRO370310050
ACRO370310025
Kyanid sodný 98+%, extra pure
Kyanid sodný
Vzorec:
CNNa Teplota varu: 1496 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 562 °C Hustota: 1,595 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003523 Číslo CAS: 143-33-9 EINECS: 205-599-4 OSN: 1689 ADR: 6.1,I Merck Index: 13,08679 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White Powder or granular powder or crystals |
Titration Argentometric | ≥98.0 % |
Water | ≤0.1 % |
Sodium carbonate (Na2CO3) | 0.2 to 0.8 % |
Sodium hydroxide (NaOH) | 0.3 to 0.8 % |
Sodium formate | 0.1 to 0.5 % |