Tlačiť
Kyanid draselný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
60178-100G 60178-25G
SIAL60178-100GEA 139.8 EUR
SIAL60178-100G SIAL60178-25G
Kyanid draselný, Sigma-Aldrich®
Kyanid draselný
Vzorec: KCN
Mw: 65.12
Teplota varu: 1625
Teplota tavenia: 634
Hustota: 1.55 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011397
Číslo CAS: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
OSN: 1680
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,07709