Kyanid draselný, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS for analysis, Supelco®
Dodávateľ: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04967.0100
1.04967.1000
1.04967.0100EA
63.69
EUR
1.04967.0100
1.04967.1000
Kyanid draselný, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS for analysis, Supelco®
Kyanid draselný
Vzorec:
KCN Mw: 65.12 Teplota varu: 1625 Teplota tavenia: 634 Hustota: 1.55 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011397 Číslo CAS: 151-50-8 EINECS: 205-792-3 OSN: 1680 ADR: 6.1 I Merck Index: 13,07709 |
Výsledky špecifikačného testu
Solubility | 716 g/l (25 °C) |
Melting Point | 634 °C |
Molar Mass | 65.12 g/mol |
Bulk Density | 750 kg/m3 |
Boiling Point | 1625 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | (20 °C) |
Density | 1.55 g/cm3 (20 °C) |
pH | 11 - 12 (20 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |