Tlačiť
Kyanid draselný, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.04965.1000EA 97.3 EUR
1.04965.9999 1.04965.1000
Kyanid draselný, Supelco®
Kyanid draselný
Vzorec: KCN
Mw: 65,12 g/mol
Teplota varu: 1625 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 634 °C
Hustota: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011397
Číslo CAS: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
OSN: 1680
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,07789