Tlačiť
Kyanid draselný ≥96.0% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
12136.18 12136.30 12136.A1
12136.18EA 32.17 EUR
12136.18 12136.30 12136.A1
Kyanid draselný ≥96.0% ACS
Kyanid draselný
Vzorec: KCN
Mw: 65.12
Teplota varu: 1625 °C
Teplota tavenia: 634
Hustota: 1.52
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011397
Číslo CAS: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
OSN: 1680
ADR: 6.1 I
Merck Index: 14,7626