Tlačiť
Kyanid draselný 97+%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
388315000 388310025 388310100 388311000
ACRO388315000EA 155.23 EUR
ACRO388315000 ACRO388310025 ACRO388310100 ACRO388311000
Kyanid draselný 97+%, extra pure
Kyanid draselný
Vzorec: KCN
Teplota varu: 1625 °C
Teplota tavenia: 634 °C
Hustota: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011397
Číslo CAS: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
OSN: 1680
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,07709
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥97.0 %
Water ≤0.2 %
Carbonate (CO3) ≤1 % (as K2CO3)
Potassium formate ≤0.5 %
Free alkali (KOH) ≤1 %