Tlačiť
Bromičnan sodný 99+%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
208871000 208875000 208870025
ACRO208871000EA 42.52 EUR
ACRO208871000 ACRO208875000 ACRO208870025
Bromičnan sodný 99+%, extra pure
Bromičnan sodný
Vzorec: BrNaO₃
Teplota varu: 1390 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 381 °C (rozkl.)
Hustota: 3,33 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003476
Číslo CAS: 7789-38-0
EINECS: 232-160-4
OSN: 1494
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08736
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.0 %
Bromide (Br) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm