Tlačiť
broman draselný ≥99.8% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
40013.22 40013.36
40013.22EA 69.3 EUR
40013.22 40013.36
broman draselný ≥99.8% ACS
broman draselný
Purity: 99.8% min CAS No.: 7758-01-2 Molecular Formula: KBrO3 Formula Weight: 167.00 Physical Form: Granular Density: 3.27 Melting Point: 370° dec. Solubility: Slightly soluble in cold water. Soluble in boiling water Merck Reference: 14,7617 UN No.: 1484 MDL No.: MFCD00011359
As an analytical reagent, oxidizing agent
Vzorec: KBrO₃
Mw: 167
Teplota tavenia: 370 °C (rozkl.)
Hustota: 3.27
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011359
Číslo CAS: 7758-01-2
EINECS: 231-829-8
OSN: 1484
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,7617