Tlačiť
broman draselný 99.5% for analysis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
268390010 268392500
ACRO268390010EA 268.38 EUR
ACRO268390010 ACRO268392500
broman draselný 99.5% for analysis
broman draselný
Vzorec: KBrO₃
Mw: 167
Teplota tavenia: 350
Hustota: 3.27 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011359
Číslo CAS: 7758-01-2
EINECS: 231-829-8
OSN: 1484
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,07779
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.5 %
Loss on drying ≤0.1 % (105°C)
pH 5 to 9 (5 % at 20°C)
Bromide (Br) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Total nitrogen compounds ≤0.001 % (as N)
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)