Tlačiť
broman draselný 99+%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
208855000 208850025
ACRO208855000EA 104.55 EUR
ACRO208855000 ACRO208850025
broman draselný 99+%, extra pure
broman draselný
Vzorec: KBrO₃
Mw: 167
Teplota tavenia: 350 °C
Hustota: 3.27 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011359
Číslo CAS: 7758-01-2
EINECS: 231-829-8
OSN: 1484
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,07779
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration Iodometric ≥99.0 %
Bromide (Br) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm