Tlačiť
Bromid sodný, (max. 1% H₂O) 99+% (dry weight)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A10552.0B A10552.0I A10552.30
A10552.0BEA 81.31 EUR
A10552.0B A10552.0I A10552.30
Bromid sodný, (max. 1% H₂O) 99+% (dry weight)
Bromid sodný
Purity: 99+% CAS No.: 7647-15-6 Molecular Formula: NaBr Formula Weight: 102.89 Refractive Index: 1.6412 Melting Point: 755° Boiling Point: 1390° Merck Reference: 14,8594 MDL No.: MFCD00003475
Vzorec: NaBr
Mw: 102.89
Teplota varu: 1390 °C
Teplota tavenia: 755 °C
Hustota: 3.203
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003475
Číslo CAS: 7647-15-6
EINECS: 231-599-9
Merck Index: 14,8594