Bromid sodný ≥99.99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
87604.06
87604.14
87604.06EA
70.5
EUR
87604.06
87604.14
Bromid sodný ≥99.99% (metals basis)
Bromid sodný
Purity: 99.99%
CAS No.: 7647-15-6
Molecular Formula: NaBr
Formula Weight: 102.89
Physical Form: Crystalline
Density: 3.203
Refractive Index: 1.6412
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 755°
Boiling Point: 1390°
Merck Reference: 14,8594
MDL No.: MFCD00003475
Vzorec:
NaBr Mw: 102.89 Teplota varu: 1390 °C Teplota tavenia: 755 °C Hustota: 3.203 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003475 Číslo CAS: 7647-15-6 EINECS: 231-599-9 Merck Index: 14,8594 |