Tlačiť
Bromid lithný ≥99%, Reagent Grade
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Varování
213225-100G 213225-2KG 213225-500G
213225-100GEA 69.39 EUR
213225-100G 213225-2KG 213225-500G
Bromid lithný ≥99%, Reagent Grade
Bromid lithný
  • ≥95% for general laboratory use.
Vzorec: LiBr
Teplota varu: 1,265 °C (1.013 hPa)
Teplota tavenia: 550 °C
Hustota: 3,46 g/cm3 (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011077
Číslo CAS: 7550-35-8
EINECS: 231-439-8
Merck Index: 13,05548
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay of Br 91.1 - 92.9 %
Appearance of the solution complying