Tlačiť
Bromid lithný ≥99%, crystalline powder
Dodávateľ: MP Biomedicals
Varování
0215156191 0215156180 0215156190
ICNA0215156191EA 0 EUR
ICNA0215156191 ICNA0215156180 ICNA0215156190
Bromid lithný ≥99%, crystalline powder
Bromid lithný
Vzorec: LiBr
Mw: 86.84
Teplota varu: 1265
Teplota tavenia: 550
Hustota: 3.46 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011077
Číslo CAS: 7550-35-8
EINECS: 231-439-8
Merck Index: 13,05548
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Form White Crystalline Powder
Storage Store at room temperature (15 to 30 °C)