Bromid lithný, anhydrous ≥99.99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Ampuled under argon
Purity: 99.99%
CAS No.: 7550-35-8
Molecular Formula: BrLi
Formula Weight: 86.85
Physical Form: Powder/Granular, Ampouled under argon
Density: 3.464
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 550°
Boiling Point: 1265°
Merck Reference: 14,5526
MDL No.: MFCD00011077
Vzorec:
LiBr Teplota varu: 1265 °C Teplota tavenia: 550 °C Hustota: 3,464 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011077 Číslo CAS: 7550-35-8 EINECS: 231-439-8 Merck Index: 14,5526 |