Tlačiť
Bromid lithný 99.999% (trace metals basis), extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
212530250 212532500
ACRO212530250EA 188.66 EUR
ACRO212530250 ACRO212532500
Bromid lithný 99.999% (trace metals basis), extra pure
Bromid lithný
Vzorec: LiBr
Mw: 86.84
Teplota varu: 1265 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 550 °C
Hustota: 3.46 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011077
Číslo CAS: 7550-35-8
EINECS: 231-439-8
Merck Index: 13,05548
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤10 ppm