Tlačiť
Bromid draselný, ultra dry ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Ampuled under argon
14700.14 14700.22 14700.36
14700.14EA 121.94 EUR
14700.14 14700.22 14700.36
Bromid draselný, ultra dry ≥99.9% (metals basis)
Bromid draselný
Purity: 99.9% CAS No.: 7758-02-3 Molecular Formula: KBr Formula Weight: 119.01 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 2.75 Refractive Index: 1.559 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 730° Boiling Point: 1435° Merck Reference: 14,7618 MDL No.: MFCD00011358
Vzorec: KBr
Teplota varu: 1435 °C
Teplota tavenia: 730 °C
Hustota: 2,75
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011358
Číslo CAS: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 14,7618