Tlačiť
Bromid draselný 99+% for IR spectrophotometry
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
206391000 206390250 206395000
ACRO206391000EA 127.96 EUR
ACRO206391000 ACRO206390250 ACRO206395000
Bromid draselný 99+% for IR spectrophotometry
Bromid draselný
Vzorec: KBr
Teplota varu: 1435 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 734 °C
Hustota: 2,75 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011358
Číslo CAS: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 13,07701
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %
Additional info Application test: Passes test
Absorbance ≤0.015 (other: 420-4000 1/cm)