Metaboritan lithný, dried 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A16145.14
A16145.22
A16145.36
A16145.14EA
41.72
EUR
A16145.14
A16145.22
A16145.36
Metaboritan lithný, dried 99%
Metaboritan lithný
Purity: 99%
CAS No.: 13453-69-5
Molecular Formula: BLiO2
Formula Weight: 49.75
Odour: Odourless
Melting Point: 845°
MDL No.: MFCD00011089
Vzorec:
BLiO₂ Teplota varu: 1719 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 845 °C Hustota: 1,397 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011089 Číslo CAS: 13453-69-5 EINECS: 236-631-5 Merck Index: 13,05546 |