Metaboritan lithný, anhydrous ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
12591.18
12591.30
12591.A1
12591.18EA
69.39
EUR
12591.18
12591.30
12591.A1
Metaboritan lithný, anhydrous ≥99.9% (metals basis)
Metaboritan lithný
Purity: 99.9%
CAS No.: 13453-69-5
Molecular Formula: BLiO2
Formula Weight: 49.75
Physical Form: Powder
Density: 1.397
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 845°
MDL No.: MFCD00011089
Vzorec:
BLiO₂ Teplota varu: 1719 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 845 °C Hustota: 1,397 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011089 Číslo CAS: 13453-69-5 EINECS: 236-631-5 Merck Index: 13,05546 |