Tlačiť
Tetrahydroboritan sodný ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Sodium tetrahydridoborate, Sodium tetrahydroborate
88983.22 88983.36
88983.22EA 133.79 EUR
88983.22 88983.36
Tetrahydroboritan sodný ≥98%
Tetrahydroboritan sodný
Purity: 98% min CAS No.: 16940-66-2 Molecular Formula: BH4Na Formula Weight: 37.83 Physical Form: -4+16 Mesh Granules Density: 1.074 Appearance: White Odour: Weak Melting Point: 400° dec. Merck Reference: 14,8592 UN No.: 1426 MDL No.: MFCD00003518
Vzorec: NaBH₄
Mw: 37.83
Teplota tavenia: 400 °C (rozkl.)
Hustota: 1.074
Teplota vzplanutia: 69
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003518
Číslo CAS: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
OSN: 1426
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,08664