Tlačiť
Tetrahydroboritan sodný 98%, pellets (1-2 cm)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Sodium tetrahydridoborate, Sodium tetrahydroborate
201481000 201485000 201480025
ACRO201481000EA 116.56 EUR
ACRO201481000 ACRO201485000 ACRO201480025
Tetrahydroboritan sodný 98%, pellets (1-2 cm)
Tetrahydroboritan sodný
Vzorec: NaBH₄
Mw: 37.83
Teplota tavenia: 360 °C (rozkl.)
Teplota vzplanutia: 69
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003518
Číslo CAS: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
OSN: 1426
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,08664
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Pellets
Assay ≥97.5 % (NaBH4)