Tlačiť
Tetrahydroboritan sodný 99%, powder
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
200051000 200050250 200055000
ACRO200051000EA 181.71 EUR
ACRO200051000 ACRO200050250 ACRO200055000
Tetrahydroboritan sodný 99%, powder
Tetrahydroboritan sodný
Vzorec: NaBH₄
Teplota tavenia: 360 °C (rozkl.)
Hustota: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 69 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003518
Číslo CAS: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
OSN: 1426
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,08664
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Titration Iodometric ≥98.5 %