Tetrafluorboritan sodný ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A12393.22
A12393.36
A12393.A3
A12393.22EA
34.42
EUR
A12393.22
A12393.36
A12393.A3
Tetrafluorboritan sodný ≥97%
Tetrafluorboritan sodný
Purity: 97%
CAS No.: 13755-29-8
Molecular Formula: BF4Na
Formula Weight: 109.79
Melting Point: 384° dec.
Merck Reference: 14,8617
MDL No.: MFCD00003515
Vzorec:
BF₄Na Teplota tavenia: 384 °C (rozkl.) Hustota: 2,47 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003515 Číslo CAS: 13755-29-8 EINECS: 237-340-6 Merck Index: 14,8617 |