Tetrafluorboritan sodný ≥95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 95%
CAS No.: 13755-29-8
Molecular Formula: BF4Na
Formula Weight: 109.79
Physical Form: Lump/Granular
Density: 2.47
Appearance: White to off-white
Melting Point: 384° dec.
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,8617
MDL No.: MFCD00003515
Fluorinating agent
Vzorec:
BF₄Na Teplota tavenia: 384 °C (rozkl.) Hustota: 2,47 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003515 Číslo CAS: 13755-29-8 EINECS: 237-340-6 Merck Index: 14,8617 |