Lithium tetrafluoroborate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 98%
CAS No.: 14283-07-9
Molecular Formula: BF4Li
Formula Weight: 93.75
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White to off-white
Odour: Odourless
Melting Point: 293-300° dec.
Merck Reference: 14,5543
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011087
Vzorec:
BF₄Li Teplota tavenia: 293…300 °C (rozkl.) Hustota: 0,852 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011087 Číslo CAS: 14283-07-9 EINECS: 238-178-9 OSN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,5543 |