Tlačiť
Lithium tetrafluoroborate, anhydrous 98%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
223770100 223770500
ACRO223770100EA 82.63 EUR
ACRO223770100 ACRO223770500
Lithium tetrafluoroborate, anhydrous 98%, pure
Lithium tetrafluoroborate
Vzorec: BF₄Li
Teplota tavenia: 275 °C (rozkl.)
Hustota: 0,852 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011087
Číslo CAS: 14283-07-9
EINECS: 238-178-9
OSN: 3260
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to grey Crystalline powder or crystals
Elemental Analysis ≥97.5 %