Tlačiť
Tetraboritan dvojsodný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Borax, Sodium tetraborate
M-Clarity™ quality level = MQ200
71996-1KG 71996-250G
SIAL71996-1KGEA 294.42 EUR
SIAL71996-1KG SIAL71996-250G
Tetraboritan dvojsodný, Sigma-Aldrich®
Tetraboritan dvojsodný
Vzorec: Na₂B₄O₇
Teplota varu: 1575 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 742 °C
Hustota: 2,38 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081185
Číslo CAS: 1330-43-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 12,08733