Tlačiť
Tetraboritan dvojsodný, anhydrous ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
27716.290EA 131.97 EUR
27716.290 27716.368
Tetraboritan dvojsodný, anhydrous ≥98%, GPR RECTAPUR®
Tetraboritan dvojsodný
Vzorec: Na₂B₄O₇
Teplota varu: 1575 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 742 °C
Hustota: 2,38 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081185
Číslo CAS: 1330-43-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 12,08733
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 98 %
Water Max. 1.0%
Sulphate (SO4) Max. 150 ppm
Fe (Iron) Max. 40 ppm