Tlačiť
Tetraboritan dvojsodný, anhydrous ≥99.5% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
12305.A1 12305.A7
12305.A1EA 83.83 EUR
12305.A1 12305.A7
Tetraboritan dvojsodný, anhydrous ≥99.5% (metals basis)
Purity: 99.5% CAS No.: 1330-43-4 Molecular Formula: B4Na2O7 Formula Weight: 201.22 Physical Form: 12 Mesh Granular Density: 2.367 Refractive Index: 1.501 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 741° Boiling Point: 1575° dec. Solubility: Slowly soluble in water Merck Reference: 14,8590 MDL No.: MFCD00081185
Vzorec: Na₂B₄O₇
Teplota varu: 1575 °C (rozkl.)
Teplota tavenia: 741 °C
Hustota: 2,367
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081185
Číslo CAS: 1330-43-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 14,8590